Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Produktkod. 30089546
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. Kvantitet
30089546 10 x 96 tester
1 options
Produktkod. 30089546 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 900T16K
ELISA
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall Partispecifikt
Analyskänslighet Partispecifikt
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol Il6
Kit Innehåll Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Förvaringskrav Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål IL-6
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter