Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ELISA Utrustning
Produktkod. 10107683
Kvantitet:
2-plattsats
5-plattskit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10107683
Brand: Invitrogen™ EH2IL62
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Human Interleukin-6 (Hu IL-6) ELISA kvantifierar Hu IL-6 i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
These human IL-6 ELISA kits use pre-titered, matched pairs of coating and detection antibodies to achieve sensitive and accurate measurement of interleukin-6 (IL-6) in samples at 50 to 100μL per well. Also included are calibrated recombinant protein standard, streptavidin-HRP, TMB substrate solution and stop solution. The complete kits contain precoated 96-well strip plate(s) and lot-optimized reagents. The economically-priced reagent kit provides validated reagents only, requiring users to coat their own plates. The antibody-pair kit consists of the matched IL-6 antibody pairs and IL-6 standard only. All components undergo quality control testing to minimize lot-to-lot variability.
  • Target: Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
  • Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well strip plate
  • Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
  • Assay Range: 10.2 to 400pg/mL
  • Sensitivity: < 1pg/mL
  • Precision: Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10%
  • Sample Types: Cell culture supernatant, urine, serum, plasma (EDTA, sodium citrate and heparin)
  • Total Assay Time: 3 hours
  • Sample Size: 50μL
  • Specificity: No significant cross-reaction with with human IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFα, IFNγ, IFNα, GM-CSF, or mouse IL-6
Assay range and other values listed above are for the pre-coated plate kit; see product documentation for values specific to the reagent kit and antibody-pair kit.
Includes:Complete Kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates. The Reagent Kit (previously called a “Screening Set”) contains matched antibodies, standard and detection reagents but no coated plates. The Antibody Pair Kit (previously called a “MiniKit”) contains only matched antibodies and standard (no plates or detection reagents).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 10.2 to 400pg/mL
Analyskänslighet <1pg/mL
Beskrivning Human IL-6 ELISA Kit
Immunoassay Kit Format Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Provtyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine
Specificitet No significant cross-reaction with with human IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF, or mouse IL-6
Tillräckligt för 2 x 96 microplate wells
Kit Innehåll Biotinylated Antibody Reagent, 2 x 8mL, Anti-Human IL-6 Precoated 96-well Strip Plate, 2 ea, Adhesive Plate Covers, 12 ea, 30X Wash Buffer, 2 x 50mL, HRP Dilution Buffer, 2 x 14mL, Recombinant Human IL-6 Standard, 4 vials, Standard Diluent, 2 x 25mL, Stop Solution, 2 x 13mL, TMB Substrate Solution, 2 x 13mL
Mått Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
Precision Intra-assay CV <10%; inter-assay CV <10%
Kvantitet 2-plattsats
Provvolym 50 μL
Mål Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
Total analystid 3 hr.