Läs mer
Human IL-6 MAb (Clone 973132), R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2070.00 SEK - 5355.00 SEK
Specifikationer
Antigen IL-6
Klona 973132
Utspädning ELISA
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18767248
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB9540-SP
25 μg
2070.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18795598
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB9540-100
100 μg
5355.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IL-6 Monoclonal specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
IL-6
ELISA
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
E. coli-derived recombinant human IL-6 Pro29-Met212 Accession # P05231
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IL-6 in direct ELISAs.
973132
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
P05231
3569
IgG1
Protein A or G purified from ascites
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer