Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ELISA Utrustning
Produktkod. 15501687
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15501687
Brand: Invitrogen™ BMS2132TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-6
Biotin-Conjugate anti-human IL-6 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-6 Standard, lyophilized, 200pg/mL upon reconstitution
Control high
Control low
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Interleukin-6 (Hu IL-6) ELISA kvantifierar Hu IL-6 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall 1,56 till 100 pg/ml
Analyskänslighet 0.92 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
Interassay CV 5.2%
Intraassay CV 3.4
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interferon-beta 2, B-cellstimulerande faktor 2, HGF
Mål IL-6
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter