Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-8 ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
Produktkod. 30087524
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. Kvantitet
30087524 10 x 96 tester
1 options
Produktkod. 30087524 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 900K18K
ELISA
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) är en pro-inflammatorisk faktor på 72 aminosyror som tillhör CXC-underfamiljen av kemokiner och är bunden av cellytreceptorerna IL-8RA och IL-8RB. IL-8 fungerar som en kemoattraherande och potent angiogen faktor. Uttrycket och utsöndringen av IL-8 kan induceras av olika inflammatoriska stimuli i många celler, inklusive makrofager och endotelceller. I endotelceller finns IL-8 i lagringsvesiklar som kallas Weibel-Palade-kroppar. IL-8, som först isolerades från osteosarkomceller, innehåller ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyrasekvens) och signaler genom CXCR1- och CXCR2-receptorerna. Tidigare nomenklatur för IL-8 inkluderar neutrofilaktiverande protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocythärledd neutrofilaktiverande peptid (MONAP) och protein 3-10C. IL-8 och tio andra medlemmar av CXC-kemokingenfamiljen bildar ett kemokingenkluster i en region som är kartlagd till kromosom 4q. Cancerstudier har visat en roll för IL-8 i angiogenes och tillväxt av tumörer, och IL-8 tros spela en roll i patogenesen av bronkiolit, en vanlig luftvägssjukdom orsakad av virusinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10145
Analysintervall Partispecifikt
Analyskänslighet Partispecifikt
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3576
Gensymbol CXCL8
Kit Innehåll Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Förvaringskrav Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål IL-8
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter