Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-8 obelagt ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15521197
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Produktkod. 15521197
Brand: Invitrogen™ 88808622
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant interleukin 8 (IL-8) obelagt ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av humant IL-8. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) är en pro-inflammatorisk faktor på 72 aminosyror som tillhör CXC-underfamiljen av kemokiner och är bunden av cellytreceptorerna IL-8RA och IL-8RB. IL-8 fungerar som en kemoattraherande och potent angiogen faktor. Uttrycket och utsöndringen av IL-8 kan induceras av olika inflammatoriska stimuli i många celler, inklusive makrofager och endotelceller. I endotelceller finns IL-8 i lagringsvesiklar som kallas Weibel-Palade-kroppar. IL-8, som först isolerades från osteosarkomceller, innehåller ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyrasekvens) och signaler genom CXCR1- och CXCR2-receptorerna. Tidigare nomenklatur för IL-8 inkluderar neutrofilaktiverande protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocythärledd neutrofilaktiverande peptid (MONAP) och protein 3-10C. IL-8 och tio andra medlemmar av CXC-kemokingenfamiljen bildar ett kemokingenkluster i en region som är kartlagd till kromosom 4q. Cancerstudier har visat en roll för IL-8 i angiogenes och tillväxt av tumörer, och IL-8 tros spela en roll i patogenesen av bronkiolit, en vanlig luftvägssjukdom orsakad av virusinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10145
Analysintervall 2 till 250 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3576
Gensymbol GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-8, CXCL8, NAP-I
Mål IL-8
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter