Läs mer
BD Mänsklig inducerad pluripotent stamcellsanalys och sorteringssats
Kvantitet:
50 tester
Beskrivning
- Arter Reaktivitet: Hu
- Storlek: 50 tester
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | CD13 PerCP-™Cy 5.5, SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, TRA-1-60 PE, isotypkontroll antikroppar, BD™ compBead Plus kompensationspartiklar |
| Kvantitet | 50 tester |