Läs mer
R&D Systems™ Human Inhibin-beta E/INHBE (NP_113667.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18730657
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18730657 10 μg
1 options
Produktkod. 18730657 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer FAB93971N100UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 214.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Gen INHBE
Tillträdesnummer NP_113667.1
Gen-ID (Entrez) 83729
Gene Alias activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg