Läs mer
R&D Systems™ Human IRAK1 (NP_001560.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18763117
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18763117 10 μg
1 options
Produktkod. 18763117 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7975.00 SEK
    7542.15 SEK / 10µg
    Save 432.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Gen IRAK1
Tillträdesnummer NP_001560.2
Gen-ID (Entrez) 3654
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Il1rak, interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK-1, IRAKPelle homolog, pelle, Plpk
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg