Läs mer
Abcam Mänsklig ITGA6 (Integrin alfa 6) knockout SW480-cellinje
Produktkod. 32157900 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157900 2 x 1 000 000 celler
32155490 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157900 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2736992x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
ITGA6 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9 X = 1 bp insättning Frameshift = 99%. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. T...
ITGA6 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9 X = 1 bp insättning Frameshift = 99%. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/ampull'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO