Läs mer
Abnova™ Human ITGB6 Partial ORF (NM_000888, 604 a.a. - 707 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Beskrivning
Sequence: CTNPGASGPTCERCPTCGDPCNSKRSCIECHLSAAGQAREECVDKCKLAGATISEEEDFSKDGSVSCSLQGENECLITFLITTDNEGKTIIHSINEKDCPKPPN
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000888 |
| För användning med (applikation) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulering | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 3694 |
| Molekylvikt (g/mol) | 37.18kDa |
| Namn | ITGB6 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Kvantitet | 10 ug |
| Immunogen | CTNPGASGPTCERCPTCGDPCNSKRSCIECHLSAAGQAREECVDKCKLAGATISEEEDFSKDGSVSCSLQGENECLITFLITTDNEGKTIIHSINEKDCPKPPN |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Visa mer |