Läs mer
Abcam Mänsklig JAG2 (Jagged 2) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32156828 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32156828 1 000 000 celler
32142316 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32156828 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2659661000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
JAG2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 20 bp deletion i exon 12 och 40 bp deletion i exon 12 och 4 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Cel...
JAG2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 20 bp deletion i exon 12 och 40 bp deletion i exon 12 och 4 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO