Läs mer
R&D Systems™ Human Jak1 (NP_001307852.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Jak1 |
| Tillträdesnummer | NP_001307852.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3716 |
| Gene Alias | EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1 EC 2.7.10.2, JTK3 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |