Läs mer
Invitrogen™ Human JMJD2B Synthetic Peptide
Produktkod. 15369170
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15369170 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15369170 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP0929
Synthetic Peptide
JMJD2B Synthetic Peptide, PEP-0929, from Invitrogen.
Histone demethylase that specifically demethylates 'Lys-9' of histone H3, thereby playing a role in histone code. Does not demethylate histone H3 'Lys-4', H3 'Lys-27', H3 'Lys-36' nor H4 'Lys-20'. Only able to demethylate trimethylated H3 'Lys-9', with a weaker activity than KDM4A, KDM4C and KDM4D. Demethylation of Lys residue generates formaldehyde and succinate. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 23030
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer O94953
Vanligt namn Human JMJD2B
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol KDM4B
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS