Läs mer
R&D Systems™ Human Kallikrein 5 DuoSet ELISA
Produktkod. 30001792
Formatera:
96-well Plates
Produktkod. 30001792
Brand: R&D Systems™ DY845905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant Kallikrein 5 in human. R&D Systems Human Kallikrein 5 DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum, and plasma samples.
The Human Kallikrein 5 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Kallikrein 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Kit
Art Human
Bindande mål Kallikrein-5
Formatera 96-well Plates
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 25818
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.