Läs mer
Gibco™ Human Keratinocyt Growth Supplement (HKGS)
Produktkod. 10761364 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10761364 5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10761364 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 SEK
    515.65 SEK / 5ml
    Save 84.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human Keratinocyt Growth Supplement (HKGS)
En steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd att användas med EpiLife™ medium eller medium 154 för att odla humana epidermala keratinocyter. HKGS är ett joniskt balanserat tillskott som innehåller bovint hypofysextrakt (BPE), rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-I, hydrokortison, bovint transferrin och human epidermal tillväxtfaktor. Varje 5 ml flaska HKGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av mänskliga epidermala keratinocyter, och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska medium.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med HKGS, är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • Bovint hypofysextrakt (BPE), 0,2% v/v
  • Rekombinant humant insulinliknande tillväxtfaktor-I, 0,01μ g/ml
  • Hydrokortison, 0,18 μg/ml
  • Bovint transferrin, 5 μg/ml
  • Human epidermal tillväxtfaktor, 0,2 ng/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C).
Celltyp Keratinocytceller
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp Tillväxttillägg
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Däggdjurscellkultur, primär cellkultur
Produktlinje Cascade Biologics
Kvantitet 5 ml
Källa Människa
Art Människa