Läs mer
Gibco™ Human Keratinocyt Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Produktkod. 10276723 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10276723 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10276723 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S001K
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human Keratinocyt Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
En steril uppsättning lösningar avsedda att användas med EpiLife™ medium eller medium 154 för att odla humana epidermala keratinocyter. HKGS-satsen tillhandahåller, i separata flaskor, alla komponenter i kompletta HKGS (S-001-5). En injektionsflaska med gentamycin/amfotericinlösning (GA) ingår också. Användning av GA är valfritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring minus 20 grader C
Celltyp Keratinocytceller
Produkttyp Tillväxttillägg
Sterilitet Sterila
Produktlinje Cascade Biologics
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is
Källa Människa
Art Människa