Läs mer
Descripción
- Känner igen mänsklig KIM-1
- KIM-1 (Njurskademolekyl 1, Hepatit A-virus cellulär receptor 1, HAVCR, T-cells immunoglobulin, mucindomän 1, TIM-1) är ett klass I integralt membranglykoprotein med ektodomän innehållande Ig-liknande domän och mucindomän
- Fungerar som membranreceptor för HAV
- Ger samstimulerande signal för T-cellsaktivering och hämmar utvecklingen av perifer tolerans
- Involverad i reglering av astma och allergiska sjukdomar
- Rapporterade att KIM-1 faller ut i urinen efter akut njurskada
- Markör för njurrörsskada
Behandla:
- Antikropp specifik för KIM-1 förbelagd på mikrobrunnar
- KIM-1-protein i prover som fångats av den belagda antikroppen efter inkubation
- Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för KIM-1 för att detektera infångat KIM-1-protein
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av Tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
- Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
- Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tillträdesnummer | BC013325 |
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1.1 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Människa |
| Gen-ID (Entrez) | 26762 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Human N-cadherin ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?