Läs mer
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Utrustning
Produktkod. 17195049
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17195049 5 x 96 tester
17124583 96 tester
18507904 10 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17195049 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH287RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Kininogen kvantifierar human Kininogen i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant kininogen.
Denna gen använder alternativ splitsning för att generera två olika proteiner-kininogen med hög molekylvikt (HMWK) och kininogen med låg molekylvikt (LMWK). HMWK är avgörande för blodkoagulation och montering av kallikrein-kinin-systemet. Dessutom frisätts bradykinin, en peptid som orsakar många fysiologiska effekter, från HMWK. Till skillnad från HMWK är LMWK inte involverat i blodkoagulation. Tre transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer alfa-1-MAP; alfa-2-tiolproteinasinhibitor; BDK; BK; Bradykinin; fitzgerald faktor; kininogen med hög molekylvikt; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; kininogen; kininogen 1; kininogen 1-liknande 1; kininogen-1; Kininogen-1 tung kedja; Kininogen-1 lätt kedja; Kng; KNG1; Kng1l1; L-kininogen; låg molekylvikt (LMW ) T-kininogen II; Tillväxtfrämjande faktor med låg molekylvikt; Lysyl-bradykinin; Huvudsaklig akutfasprotein; huvudakutfasprotein (alfa-1-MAP); tiostatin; T-kinin; T-kininogen 2; T-kininogen 2 tung kedja; T-kininogen 2 lätt kedja; T-kininogen II; T-kininogen II tung kedja; T-kininogen II lätt kedja; Williams-Fitzgerald-Flaujeac-faktor
Analysintervall 24 till 6 000 ng/ml
Analyskänslighet 24 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3827
Gensymbol KNG1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Kininogen 1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter