Läs mer
R&D Systems™ Human KLHL13 (NP_277030.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18711347
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18711347 10 μg
1 options
Produktkod. 18711347 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7878.82 SEK
    6904.80 SEK / 10µg
    Save 974.02 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Gen KLHL13
Gen-ID (Entrez) 90293
Gene Alias BTB and kelch domain containing 2, BTB and kelch domain-containing protein 2, kelch-like 13 (Drosophila), kelch-like protein 13, KIAA1309, MGC74791
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg