Läs mer
Abcam Human KRTCAP2 (KCP-2) knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32139816 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139816 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139816 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2667192x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
KRTCAP2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med hjälp av CRISPR/Cas9, Homozygot: Insättning av selektionskassetten i exon 1. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. Endast för beställning ...
KRTCAP2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: Insättning av urvalskassetten i exon 1. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO