Läs mer
Abcam Människans L1CAM-knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32142897 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32142897 1 000 000 celler
32141826 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32142897 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2738361000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
L1CAM KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9 X = 1 bp insättning Frameshift: 96%. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast kn...
L1CAM KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9 X = 1 bp insättning Frameshift: 96%. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO