Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig LAIR1 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219486
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17155059
Brand: Invitrogen™ EH291RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human LAIR1 kvantifierar human LAIR1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human LAIR1.
LAIR1 (CD305) fungerar som en hämmande receptor som spelar en konstitutiv negativ reglerande roll på cytolytisk funktion av naturliga mördarceller (NK), B-celler och T-celler. Aktivering genom Tyr-fosforylering resulterar i rekrytering och aktivering av fosfataserna PTPN6 och PTPN11. Det minskar också ökningen av intracellulärt kalcium som framkallas av B-cellsreceptorligering. Kan också spela sin hämmande roll oberoende av SH2-innehållande fosfataser. Modulerar cytokinproduktion i CD4+ T-celler, nedreglerar IL2- och IFNG-produktion samtidigt som utsöndring av transformerande tillväxtfaktor beta induceras. Nedreglerar även IgG- och IgE-produktion i B-celler samt IL8-, IL10- och TNF-utsöndring. Hämmar proliferation och inducerar apoptos i myeloid leukemicellinjer samt förhindrar nukleär translokation av NF-kappa-B p65 subenhet/RELA och fosforylering av I-kappa-B alfa/CHUK i dessa celler. Hämmar differentieringen av perifera blodprekursorer mot dendritiska celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; immunoglobulin tung kedjas variabel region; Lair1; LAIR-1; leukocytassocierad immunglobulinliknande receptor 1; leukocyt-associerad Ig-liknande receptor 1; leukocyt-associerad Ig-liknande receptor-1; leukocyt-associerad immunglobulinliknande receptor 1; rLAIR1
Analysintervall 0,6 till 130 ng/ml
Analyskänslighet 0.6 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3903
Gensymbol LÄR1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål LAIR1 (CD305)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter