Läs mer
Human LAPTM4A knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156754 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156754 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589401Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human LAPTM4A knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LAPTM4A knockout HEK-293T