Läs mer
Human LARP4B knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154656 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154656 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589411Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human LARP4B knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LARP4B knockout HeLa