Läs mer
Invitrogen™ Human LBP ELISA Utrustning
Produktkod. 17115069
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17115069 5 x 96 tester
17134593 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17115069 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH297RBX5
ELISA
Humant LBP kvantifierar humant LBP i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant LBP.
LBP-proteinet är involverat i det akuta immunologiska svaret på gramnegativa bakterieinfektioner. Gramnegativa bakterier innehåller en glykolipid, lipopolysackarid (LPS), på sin yttre cellvägg. Tillsammans med bakteriedödande permeabilitetshöjande protein (BPI) binder det kodade proteinet LPS och interagerar med CD14-receptorn, vilket förmodligen spelar en roll för att reglera LPS-beroende monocytsvar. Detta protein är en del av en familj av strukturellt och funktionellt relaterade proteiner, inklusive BPI, plasmakolesterylesteröverföringsprotein (CETP) och fosfolipidöverföringsprotein (PLTP). Slutligen finns denna gen på kromosom 20, omedelbart nedströms om BPI-genen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer akutfasprotein; binder bakteriell LPS; BPI-veck innehållande familj D, medlem 2; Bpifd2; hypotetiskt protein LOC512242; Lbp; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein LPSBP; LPS-bindande protein; LPSBP; Ly88
Analysintervall 0,82 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 0.82 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3929
Gensymbol LBP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål LBP
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter