Läs mer
Invitrogen™ Human LBP ELISA Utrustning
Produktkod. 17134593
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17134593 96 tester
17115069 5 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17134593 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH297RB
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ELISA
Humant LBP kvantifierar humant LBP i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant LBP.
LBP-proteinet är involverat i den akuta immunologiska responsen på gramnegativa bakteriella infektioner. Gramnegativa bakterier innehåller en glykolipid, lipopolysackarid (LPS), på sin yttre cellvägg. Tillsammans med bakteriedödande permeabilitetshöjande protein (BPI) binder det kodade proteinet till LPS och interagerar med CD14-receptorn, vilket sannolikt spelar en roll i regleringen av LPS-beroende monocytsvar. Detta protein ingår i en familj av strukturellt och funktionellt relaterade proteiner, inklusive BPI, plasma cholesterylester transfer protein (CETP) och fosfolipidöverföringsprotein (PLTP). Slutligen finns denna gen på kromosom 20, omedelbart nedströms från BPI-genen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer akutfasprotein; binder bakteriell LPS; BPI-veck innehållande familj D, medlem 2; Bpifd2; hypotetiskt protein LOC512242; Lbp; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein LPSBP; LPS-bindande protein; LPSBP; Ly88
Analysintervall 0,82 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 0.82 ng/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias akut fasprotein; binder bakteriell LPS; BPI-veck-innehållande familj D, medlem 2; Bpifd2; hypotetiskt protein LOC512242; LBP; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein LPSBP; LPS-bindande protein; LPSBP; Ly88akut fasprotein; binder bakteriell LPS; BPI-veck-innehållande familj D, medlem 2; Bpifd2; hypotetiskt protein LOC512242; LBP; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein; lipopolysackaridbindande protein LPSBP; LPS-bindande protein; LPSBP; Ly88;
Gen-ID (Entrez) 3929
Gensymbol LBP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnars platta, standard, analysspädningskoncentrat, biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, självhäftande plattskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav Håll kylt vid 2–8 °C i upp till 6 månader. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C
Mål LBP
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 timmar 45 min