Läs mer
R&D Systems™ Human Legumain (NP_005597.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18704187
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18704187 10 μg
1 options
Produktkod. 18704187 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Gen Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Tillträdesnummer NP_005597.3
Gen-ID (Entrez) 5641
Gene Alias AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg