Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt leptin ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
Produktkod. 30088225
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. 30088225
Brand: Invitrogen™ 900K90K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Leptin är ett 167 aminosyror långt proteinhormon med viktiga effekter för att reglera kroppsvikt, ämnesomsättning och reproduktionsfunktion. Leptin är cirka 16 kDa i massa och kodas av den feta (ob) genen. Leptin uttrycks övervägande av fettceller, vilket stämmer överens med tanken att kroppsvikt uppfattas som den totala fettmassan i kroppen. Mindre mängder leptin utsöndras också av celler i epitelet i magsäcken och i moderkakan. Leptinreceptorer uttrycks i hög grad i områden av hypotalamus som är kända för att vara viktiga för att reglera kroppsvikten, såväl som i T-lymfocyter och vaskulära endotelceller. Leptins effekter på kroppsvikten förmedlas genom effekter på hypotalamiska centra som styr matningsbeteende och hunger, kroppstemperatur och energiförbrukning. Leptin är involverat i att reglera födointag, energiförbrukning och fett genom hypotalamiska leptinreceptorer. Leptin främjar hematopoiesis, angiogenes, sårläkning, inflammation, immunsvar, påverkar pubertetsutvecklingen och fostrets tillväxt. Studier har undersökt leptinets roll vid fetma, anorexia nervosa, insulinresistens och hypertoni. Leptin har också termogena effekter och reglerar enzymer av fettsyraoxidation. Svår ärftlig fetma hos gnagare och människor kan orsakas av defekter i leptinproduktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P41159
Analysintervall Partispecifikt
Analyskänslighet Partispecifikt
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3952
Gensymbol Lep
Kit Innehåll Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Förvaringskrav Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål Leptin
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter