Läs mer
R&D Systems™ Human Leptin Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human Leptin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Leptin/OB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15.60 - 1000pg/mL |
| Analyskänslighet | 7.8pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Leptin |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |