Läs mer
Abcam Mänsklig LIF knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32156532 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32156532 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32156532 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2647372x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LIF KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp-deletion i exon 2 och 32 bp-deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och wild-typ-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout ...
LIF KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 2 och 32 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockoutceller: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO