Läs mer
R&D Systems™ Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021191
Change view
Kvantitet:
1 sats (för 15 tallrikar)
Produktkod. Kvantitet
30021191 1 sats (för 15 tallrikar)
1 options
Produktkod. 30021191 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LIGHT/TNFSF14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 sats (för 15 tallrikar)
Art Human
Konjugera Biotin
Analysintervall 62.50 to 4000 pg/mL
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 8740
Synonym CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TNFSF14, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.