Läs mer
R&D Systems™ Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LIGHT/TNFSF14 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (25 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Analyskänslighet | 16.5 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human LIGHT |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 8740 |
| Gensymbol | TNFSF14 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Visa mer |