missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human LILRA1/CD85i/LIR-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18794487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18794487 100 μg
18730277 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18794487 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer MAB30852100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

LIR-6/LILRA1 Monoclonal specifically detects LIR-6/LILRA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen LIR-6/LILRA1
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 586439
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunocytochemistry 8-25 μ/mL
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Genaccessionsnr. O75019
Gene Alias CD85 antigen-like family member I, CD85i, CD85i antigen, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1, LIR6, LIR-6, LIR-6Leukocyte immunoglobulin-like receptor 6, LIR6MGC126563
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LILRA1/CD85i/LIR-6, Pro17-Asn461, Accession No. O75019
Kvantitet 100 μg
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11024
Testspecificitet Detects human LILRA1/CD85i/LIR-6 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with human LILRA2, LILRA3, LILRA4, LILRA5, LILRA6, LILRB2 and LILRB3 was observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.