missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 tallrik
6 tallrikar
Beskrivning
The Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Lipocalin-2/NGAL in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), urine (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.16 - 10ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.04ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Lipocalin-2 |
| Tillräckligt för | 6 x 96-well Plates |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering