Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis) is derived from human.
Specifikationer
Specifikationer
| Vävnad | Digestive/Waste |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Membrane Protein - Liver Cirrhosis: Liver |
| Cellulär fraktion | Membrane |
| Vävnadsskick | Liver Cirrhosis |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Produkttyp | Human, Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis) |
| Innehåll och lagring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Visa mer |
For Research Use Only