Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue Lysate (Adult Tumor)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Beskrivning
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
Specifikationer
Specifikationer
| Vävnad | Liver |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Värd art | Human |
| Innehåll och lagring | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | Liver |
| Synonym | Liver, Liver lysate, liver lysates |