Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer)
Produktkod. 18720514 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18720514 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    3444.00 SEK / Paket med 1
    Save 201.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Garanti
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Cancer
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Korsreaktivitet Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.