Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer metastasis)
Produktkod. 18744933 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18744933 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2655.45 SEK / Paket med 1
    Save 154.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 44
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C. Do not freeze.
Garanti
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Cancer
Typ Liver (Cancer Metastasis)
Korsreaktivitet Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.