Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Produktkod. 18739333 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18739333 1 mg
1 options
Produktkod. 18739333 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Diabetes
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human, Liver Whole Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only