Läs mer
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18622650
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18622650 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18622650 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4415.00 SEK
    4171.65 SEK / 1mg
    Save 243.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot Electrophoresis
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates