Läs mer
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32157442 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32157442 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589441Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T