Läs mer
Abcam Människans LMNA (Lamin A) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32155176 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32155176 1 000 000 celler
32154426 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32155176 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2617871000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
LMNA KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 19 bp deletion i exon 4 och 1 bp deletion i exon 4 samt 22 bp deletion i exon 4. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 ...
LMNA KO-cellinjen finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 19 bp deletion i exon 4 och 1 bp deletion i exon 4 samt 22 bp deletion i exon 4. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO