Läs mer
Abcam Human LOX knockout THP-1-cellinje
Produktkod. 32141834 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32141834 2 x 1 000 000 celler
32139543 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32141834 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3010412x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
LOX KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
LOX KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO