Läs mer
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141713 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141713 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2584981Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T