Läs mer
Abcam Människans LRP6 knockout Hep G2-cellinje
Produktkod. 32158013 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32158013 2 x 1 000 000 celler
32154595 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32158013 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2779092x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LRP6 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 46 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/ampull. För att beställa endast knockout...
LRP6 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 46 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.