Läs mer
Invitrogen™ Human Lumican ELISA Utrustning
Beskrivning
Human Lumican kvantifierar human Lumican i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human Lumican.
LUM är en medlem av den lilla leucinrika proteoglykanfamiljen (SLRP) som inkluderar decorin, biglykan, fibromodulin, keratokan, epifykan och osteoglycin. I dessa bifunktionella molekyler binder denna proteindel kollagenfibriller och de högt laddade hydrofila glykosaminoglykanerna reglerar interfibrillära mellanrum. Proteinet är den huvudsakliga keratansulfatproteoglykanen i hornhinnan men är också fördelat i interstitiell kollagenmatris i hela kroppen. Lumican kan reglera kollagenfibrillers organisation och periferiell tillväxt, hornhinnetransparens och epitelcellsmigration och vävnadsreparation.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Keratansulfat proteoglykan lumican; KSPG luminan; Lcn; LDC; LUM; lumican; Lumican prekursor; lumican proteoglykan; SLRR2D |
| Analysintervall | 0,1 till 25 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.1 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 4060 |
| Gensymbol | LUM |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |