Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lung Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Produktkod. 18295210 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18295210 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18295210 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6820.00 SEK
    6450.15 SEK / 0.1mg
    Save 369.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Lung Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot Electrophoresis
Vävnad Respiratory
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lung
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Lung Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only