Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Produktkod. 18746163 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
1 Slide
Produktkod.
18746163 1 Slide
1 options
Produktkod. 18746163 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    3039.75 SEK / Paket med 1
    Save 175.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Kvantitet 1 Slide
Art Human
Vävnadsskick Cancer
Typ Lung
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Mått (LxB) 2.0 mm