Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18557263 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18557263 1 mg
1 options
Produktkod. 18557263 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 SEK
    3650.85 SEK / 1mg
    Save 209.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Lung